Learn More
N-óxido de sulfona de promazina (N,S,S-trióxido de promazina), Mikromol™
Produktkod. 30052382
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30052382 100 mg 100 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052382 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0290.08
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfona de promazina (N,S,S-trióxido de promazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Promazine Sulfone N-Oxide
CAS 26928-74-5
Nombres de analitos o componentes Promazine Sulfone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,N-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N,5,5-Trioxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, N,5,5-trioxide (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O3S/c1-19(2,20)13-7-12-18-14-8-3-5-10-16(14)23(21,22)17-11-6-4-9-15(17)18/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 332.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1195 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.