Learn More
Clorhidrato de promazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promazine hydrochloride |
| CAS | 53-60-1 |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Promazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine','N,N-dimethyl-','hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine','N,N-dimethyl-','monohydrochloride (9CI), Phenothiazine','10-[3-(dimethylamino)propyl]-','monohydrochloride (8CI), 10-(γ-Dimethylamino-n-propyl)phenothiazine hydrochloride, Esparinal, Liranol, Prolactyl, Promazine monohydrochloride, Promwill, Propazin, Propazin (pharmaceutical), Propazine, Prozine, Sparine, Talofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 320.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1114 |