Learn More
Clorhidrato de promazina, LoGiCal
Código de producto. 30463188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463188 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463188 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0290.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promazine hydrochloride
CAS 53-60-1
Nombres de analitos o componentes Promazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP), Chlorpromazine Imp. C (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Promazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(gamma-Dimethylamino-n-propyl)phenothiazine hydrochloride, Esparinal, Liranol, Prolactyl, Promazine monohydrochloride, Promwill, Propazin, Propazin (pharmaceutical), Propazine, Prozine, Sparine, Talofen, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114 g/mol