Learn More
Clorhidrato de promazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460107 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460107 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0290.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de promazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promazine hydrochloride
CAS 53-60-1
Nombres de analitos o componentes Promazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP), Chlorpromazine Imp. C (EP), 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Promazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11 H,7,12-13H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114 g/mol