Learn More
Promazina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A de promazina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promazine Sulphoxide |
| CAS | 146-21-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Promazine Sulphoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina |
| Mostrar más |