Learn More
MedChemExpress Prolylleucine
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.82% |
| CAS | 61596-47-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 362.42 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.92 mM) |
| Sinónimo | ((Benzyloxy)carbonyl)-L-prolyl-D-leucine |