Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración Prolongue™ Gold con DAPI
Descripción
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
Los componentes químicos especiales impiden que los colorantes fluorescentes se decoloren (fotodecoloración) durante los experimentos de microscopía de fluorescencia y lo consiguen sin mitigar la señal de fluorescencia inicial. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica cuasi perfecta (RI de 1,47) y permite el almacenamiento durante más tiempo de la muestra. Listo para su uso (no requiere almacenamiento a temperatura ambiente ni mezclas); solo tiene que aplicar una gota a la muestra, añadir un cubreobjetos, curar y adquirir la imagen. El medio de montaje ProLong Gold está disponible con o sin tinción nuclear DAPI. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond.
- Protege los colorantes de la decoloración durante la adquisición de imágenes
- Líquido de curado listo para su uso para almacenamiento durante más tiempo
- Las muestras montadas son estables durante meses
- Mantiene la señal de fluorescencia (apenas se produce supresión)
- Ideal para colorantes Alexa Fluor™
- Protección contra la fotodecoloración sin supresión
- Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
- Equivalencia del índice de refracción sin resinas acrílicas
No se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción de contraste de inmunofluorescencia, montaje y prevención de decoloración
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 ml |
| Tipo de producto | DAPI |
| Contenido y almacenamiento | Se recomienda el almacenamiento a temperatura ambiente, pero también se puede almacenar congelado (entre -5 y -30 °C). Proteja el producto de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 10 mL |