Learn More
Prolintano, TRC
Código de producto. 30135058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135058 250 mg 250 miligramos
30008749 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP756100250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-92-5
Fórmula molecular C15 H23 N
Peso molecular (g/mol) 217.35
Sinónimo Pyrrolidine, 1-[1-(phenylmethyl)butyl]-, Pyrrolidine, 1-(1-benzylbutyl)- (6CI), Pyrrolidine, 1-(α-propylphenethyl)- (7CI,8CI), 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]pyrrolidine, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidine, 1-Phenyl-2-pyrrolidinylpentane, Phenylpyrrolidinopentane, Prolintan, Prolintane
Nombre IUPAC 1-(1-fenilpentano-2-il)pirrolidina
SMILES CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prolintane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.183
Porcentaje de pureza >95%