Learn More
Clorhidrato de prolintano, Mikromol™
Código de producto. 30052701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052701 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052701 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0663.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de prolintano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Nombres de analitos o componentes Prolintane Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Prolintane Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Nombre IUPAC 1-(1-fenilpentan-2-il)pirrolidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 253.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1597 g/mol