Learn More
Clorhidrato de prolintano, LoGiCal
Código de producto. 30458014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458014 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458014 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0663.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Nombres de analitos o componentes Prolintane Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prolintane Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Nombre IUPAC 1-(1-fenilpentan-2-il)pirrolidina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 253.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1597 g/mol