Descripción
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
- La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
- El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con un sellado perfecto de la punta en el cono de la punta
- Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
- Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
- Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
- No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
- Expulsión de la punta ligera y fácil
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
- Proceso de calibración sencillo
- Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
- La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del 2 al 0,6% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |