Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Proline™ Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 10024704 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Incrementos:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
10μL
20 μl
Exactitud:
Del 1 al 0,6%
Del 10 al 1,3%
Del 2 al 0,5%
Del 2 al 0,6%
Del 2 al 0,8%
Del 3 al 0,6%
Del 3 al 0,9%
Del 3 al 1 %
Del 5 al 1 %
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Color Tamaño de la unidad
10024704 De 100 to 1000 μl 1μL Del 1 al 0,6% Azul 1 PCS
10748205 De 0,1 to 3 μl 0,002 μl Del 10 al 1,3% Gris 1 PCS
10586265 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 5 al 1 % Gris 1 PCS
12812433 De 5 to 50 μl 0,1 μl Del 3 al 1 % Amarillo 1 PCS
10175474 De 2 to 20 μl 0,02 μl Del 3 al 0,9% Amarillo 1 PCS
10034174 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 2 al 0,8% Amarillo 1 PCS
10401245 De 20 to 200 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% Amarillo 1 PCS
10505315 De 1 a 10 mL 20 μl Del 3 al 0,6% Rojo 1 PCS
10309604 De 500 to 5000 μl 10μL Del 2 al 0,5% Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10024704 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 728070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.51€
    273.00€ / paquete de 1
    Ahorro 20.51€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para el pipeteo manual diario. Sartorius Proline™ El pipeteador mecánico monocanal Plus combina una construcción duradera con facilidad de uso, además de la más amplia gama de pipetas para diversos usuarios y aplicaciones. Disponible con rangos de volumen de μ0,1 L a 10 ml.
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
  • La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
  • El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con un sellado perfecto de la punta en el cono de la punta
  • Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
  • Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
Diseño ergonómico y fácil de usar
  • Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
  • No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
  • Expulsión de la punta ligera y fácil
  • Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
  • Proceso de calibración sencillo
  • Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
  • La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 1 al 0,6%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Proline
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de cono seguro y completamente esterilizable en autoclave
Incrementos 1μL
Precisión Desde 0,40 hasta 0,20
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años