Learn More
Prolina (L-prolina), LoGiCal
Código de producto. 30462522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462522 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462522 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1543.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
CAS 147-85-3
Nombres de analitos o componentes L-Proline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 115.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115,0633 g/mol