Learn More
Proligestona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Proligestone |
| CAS | 23873-85-0 |
| Fórmula molecular | C24 H34 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione','14,17-[propylidenebis(oxy)]-, Pregn-4-ene-3,20-dione','14,17-dihydroxy-','cyclic acetal with propionaldehyde (8CI), 1,4a-Ethano-4aH-phenanthro[1,2-d][1,3]dioxin','pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 14,17-[Propylidenebis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 14α,17α-Propylidenedioxypregn-4-ene-3,20-dione, Proligestone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O4/c1-5-20-27-23(15(2)25)12-13-24(28-20)19-7-6-16-14-17(26)8-10-21(16,3)18(19)9-11-22(23,24)4/h14,18-20H,5-13H2,1-4H3/t18-,19+,20?,21-,22+,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CCC1O[C@@]23CC[C@](O1)(C(=O)C)[C@@]2(C)CC[C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)CC[C@]45C |
| Peso molecular (g/mol) | 386.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2457 |