Learn More
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 235433-36-0 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 2272.57 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |