Learn More
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (1-31), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.96% |
| CAS | 215510-22-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 3664.15 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |