Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para prolactina humana
Description
El ensayo ELISA para prolactina humana cuantifica la prolactina hu en suero, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la prolactina hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para prolactina humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P01236 |
| Intervalo del ensayo | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 11,7 pg |
| Descripción | Kits de ELISA para prolactina humana |
| ensayo | Ensayo multiplex en la plataforma Luminex |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.