Learn More
Prohydrojasmon racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16475416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112101
MedChemExpress Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.
Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prohydrojasmon racemate
Forma física Liquid
CAS 158474-72-7
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26O3
Sinónimo n-Propyl dihydrojasmonate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (212.29 mM)
SMILES O=C(OCCC)CC1C(CCCCC)C(CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 254.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.37
Porcentaje de pureza 98.0%