Learn More
Prohexadiona cálcica 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325446 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325446 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16345000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prohexadione Calcium
CAS 127277-53-6
Nombres de analitos o componentes Prohexadione Calcium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 O5 . Ca
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)-, ion(1-), calcium, calcium salt (9CI), A 1699DF, Apogee, BAS 125, BAS 125W, BX 112, Ca-prohexadione, Calcium 3-hydroxy-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate, Prohexadione calcium, Regalis, Viviful, Prohexadione Calcium
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q-1;+2/p-1
SMILES [Ca+2].CCC(=O)[C-]1C(=O)CC(CC1=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;3,5-dioxo-4-propanoilciclohexano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 250.2614
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0154 g/mol