Learn More
Proguanil, MedChemExpress
Código de producto. 16473796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473796 25 mg 25 miligramos
16448628 10 mg 10 miligramos
16434497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0806
MedChemExpress Proguanil, an antimalarial prodrug, is metabolized to the active metabolite Cycloguanil (HY-12784). Proguanil is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor.
Proguanil, an antimalarial prodrug, is metabolized to the active metabolite Cycloguanil (HY-12784). Proguanil is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proguanil
Forma física Solid
CAS 500-92-5
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16ClN5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (512.36 mM)
SMILES N=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(NC(C)C)=N
Peso molecular (g/mol) 253.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.73
Porcentaje de pureza 98.81%