Learn More
Clorhidrato de proguanil, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de proguanil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorguanide Hydrochloride |
| CAS | 637-32-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorguanide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H16 Cl N5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-3-(N-propan-2-ilcarbamimidoil)guanidina;clorhidrato |
| Mostrar más |