Learn More
Clorhidrato de proguanil, LoGiCal
Código de producto. 30463246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463246 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463246 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0840.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Nombres de analitos o componentes Chlorguanide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 Cl N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-(N-propan-2-ilcarbamimidoil)guanidina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 290.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0861 g/mol