Learn More
Hidrocloruro de proguanil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15668775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15668775 25 mg 25 miligramos
15658735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15668775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461430250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-32-1
Fórmula molecular C11H16ClN5·HCl
Peso molecular (g/mol) 290.19
Clave InChI SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
Nombre IUPAC (1E)-1-[amino-(4-cloroanilina)metildeno]-2-propanol-2-guanidina;hidrocloruro
SMILES CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proguanil hydrochloride
Punto de fusión 245.0°C to 250.0°C
Cantidad 25 mg
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.19
Porcentaje de pureza 97%