Learn More
Proguanil EP Impureza D (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30464051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464051 4 x 25 mg 100 miligramos
30050837 25 mg 25 miligramos
17973976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464051 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0840.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Proguanil EP Impureza D (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-bis(1-methylethyl)biguanide hydrochloride
CAS 35708-82-8
Nombres de analitos o componentes 1,5-bis(1-methylethyl)biguanide hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H19 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), GS 18667, Proguanil Hydrochloride Imp. D (EP), Proguanil Imp. D (EP), Proguanil USP Related Compound D, Proguanil USP RC D, 5629W95, Ph Eur Proguanil Impurity D, USP Proguanil Related Compound D, Proguanil Related Compound D as Hydrochloride, Proguanil Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Proguanil Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)NC(C)C
Nombre IUPAC 1-propan-2-il-3-(N-propan-2-ilcarbamimidoil)guanidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 221.73
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1407 g/mol