Learn More
Proguanil-d6, MedChemExpress
Descripción
Proguanil D6 is the deuterium labeled Proguanil, which is a prophylactic antimalarial drug.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Proguanil-d6 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C11H10D6ClN5 |
| Color | Blanco |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1NC(NC(NC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N |
| Peso molecular (g/mol) | 259.77 |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.77 |
| Porcentaje de pureza | 99.31% |
| Mostrar más |