Learn More
Biochrom Portaceldas programable para celdas calentadas por Peltier
Descripción
- Las aplicaciones incluyen el análisis de las temperaturas de fusión de oligonucleótidos.
- Soporte de celda individual calentado por Peltier para celdas con una longitud de trayectoria de 10 mm
- Compatible con Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300
- Se suministra con cables y el software de aplicaciones SWIFT-Tm
- Requiere unidad de control de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 |
| Descripción | Portaceldas programable para celdas calentadas por Peltier |
| Tipo | Portacubetas cubeta calentado por agua |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Estudios de desnaturalización de ADN/ARN |
| Incluye | Software |
| Temperatura de funcionamiento | De 20 °C a 105 °C |
| Accesorios necesarios | Unidad de control de temperatura |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 105 °C |