Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Proglumide |
| CAS | 6620-60-6 |
| Punto de fusión | 147.0°C to 149.0°C |
| Fórmula molecular | C18H26N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | DGMKFQYCZXERLX-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(dipropilcarbamoil)-4-(fenilformamido)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.41 |