Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de metabolitos de progesterona
Código de producto. 17194853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
17194853 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 17194853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EIAPROGM
El ELISA competitivo de metabolitos de progesterona cuantifica los metabolitos de progesterona en suero, plasma, orina, saliva, extractos fecales secos o medio de cultivo celular.
Se proporciona un patrón de metabolitos de progesterona para generar una curva estándar para el ensayo y todas las muestras se leen fuera de una curva estándar generada por el usuario. Los patrones o las muestras diluidas se pipetean en una placa de microtitulación transparente recubierta con anticuerpos IgG anticonejo. Se añaden a los pocillos anticuerpos anti-conejo de metabolitos de progesterona y conjugado de metabolitos de progesterona-peroxidasa. El conjugado de metabolitos de progesterona-peroxidasa y cualquier metabolito de progesterona de la muestra competirán para ligarse a los anticuerpos de metabolitos de progesterona anti-conejo. Después de la incubación, se lava la placa y se añade sustrato. El sustrato reacciona con el conjugado de metabolitos de progesterona-peroxidasa ligado. Tras una incubación de 30 minutos, la reacción se detiene y la intensidad del color generado se detecta en un lector de placas de microtitulación a 450 nm. La intensidad del color generado corresponde inversamente a la cantidad de metabolitos de progesterona presente en la muestra.
La progesterona, C21H30O2, también conocida como P4 (pregn-4-ene-3,20-diona) es una hormona esteroidea C-21 implicada en el ciclo de la mujer, la gestación y la embriogénesis de los seres humanos y otras especies. La progesterona pertenece a una clase de hormonas llamadas progestágenos y es el principal progestágeno humano natural. La progesterona es un regulador esencial de la función reproductiva femenina humana en el útero, el ovario, la glándula mamaria y el cerebro, y desempeña un papel importante en tejidos no reproductivos como el sistema cardiovascular, el hueso y el sistema nervioso central.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso C21H30O2; Metabolitos de progesterona; metabolitos de progestágeno
Intervalo del ensayo De 102,4 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 51,2 pg/mL
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 7%
CV intraensayo 7%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos con revestimiento Anti-IgG
Estándar
Tampón de ensayo concentrado
Anticuerpo de captura
Antígeno conjugado con HRP
Tampón de lavado concentrado
Sustrato TMB
Solución de tope
Sellador para placas, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; extracto fecal, 50 µl; orina, 12,5 µl; sobrenadante, 50 µl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Metabolitos de progesterona
Tiempo de prueba 45 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min