Learn More
Progesterone, MedChemExpress
Código de producto. 16499076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499076 100 mg 100 miligramos
16471408 5 g 5 g
16442529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0437
MedChemExpress Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progesterone
CAS 57-83-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (79.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 314.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation