Learn More
Progesterona EP Impureza H (Dydrogesterona EP Impureza B), Mikromol™
Código de producto. 30052412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052412 25 mg 25 miligramos
30050744 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052412 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0328.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza H de EP de progesterona (impureza B de EP de didrogesterona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pregna-4,6-diene-3,20-dione
CAS 1162-56-7
Nombres de analitos o componentes pregna-4,6-diene-3,20-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione (Δ6-Progesterone), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, Dydrogesterone Imp. B (EP), Delta6-Progesterone, Progesterone Imp. H (EP), Progesterone Related Compound H, Dydrogesterone Impurity B, Progesterone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 312.45
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089 g/mol