Learn More
R&D Systems™ Progesterone
Código de producto. 18065572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065572 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18065572 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2835/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.50€
    128.10€ / 100 miligramos
    Ahorro 13.40€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous progesterone receptor agonist
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progesterone
CAS 57-83-0
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C21H30O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Pureza >99%
Peso molecular 314.469