Learn More
Progesterona 3-(O-carboximetil)oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime |
| CAS | 50909-89-2 |
| Fórmula molecular | C23 H33 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16-/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C\C(=N/OCC(=O)O)\CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(Z)-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilideno]amino]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 387.512 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.241 |