Learn More
Merck Millipore Paquete de pretratado Proguard™ TS2
Para la protección óptima de membranas de ósmosis inversa. Los paquetes de pretratamiento Millipore™ Proguard™ TS2 están diseñados para eliminar partículas y compuestos orgánicos de gran tamaño, descalcificar el agua y eliminar el cloro del agua del grifo.
Marca:  Merck Millipore PR0G0T0S2
Código de producto. 12907507
  • 1645.00€ / paquete de 1
Descripción
For optimal protection of reverse osmosis membranes. Proguard™ TS2 Pretreatment Packs are designed to remove large particles and organic compounds, softening water, and removing chlorine from tap water.
  • Carbono activo
  • Antiescalado
  • Filtración profunda