Learn More
Profoxydim Sal de Litio, TRC
Código de producto. 30010168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010168 10 mg 10 miligramos
17921375 1 mg 1 miligramo
17921275 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75589810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281664-76-4
Fórmula molecular C24 H31 Cl N O4 S . Li
Peso molecular (g/mol) 471.97
Sinónimo Profoxydim-lithium, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (9CI), BAS 625 lithium salt, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (1:1)
Nombre IUPAC litio; 2-[(E)-N-[2-(4-clorofenoxi)propoxi]-C-propilcarbonimidoilo]-3-oxo-5-(thian-3-il)ciclohexen-1-olato
SMILES [Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)\C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profoxydim-lithium
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1822