Learn More
Profoxidim litio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316290 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316290 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16341000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profoxydim-lithium
CAS 281664-76-4
Nombres de analitos o componentes Profoxydim-lithium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H31 Cl N O4 S . Li
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Profoxydim-lithium, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (9CI), BAS 625 lithium salt, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
SMILES [Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)\C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
Nombre IUPAC litio;2-[(E)-N-[2-(4-clorofenoxi)propoxi]-C-propilcarbonimidoil]-3-oxo-5-(tian-3-il)ciclohexen-1-olato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 471.97
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1822 g/mol