Learn More
Ansell Edmont™ Mangas resistentes a cortes VersaTouch™ 72-290 .
Código de producto. 12689711 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12689711 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12689711 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 72290500
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Protección óptima contra cortes en aplicaciones alimentarias. Proporciona resistencia a cortes, comodidad y durabilidad.
  • Contiene Dyneema™
  • Alta resistencia a los cortes.
  • Lavables hasta 90 °C.
  • Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios.
Aplicaciones
  • Envasado.
  • Deshuesado.
  • Procesa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estándar
Estructura Tejido
Tipo de producto Manga resistente a cortes
Material Dyneema, fibra de vidrio, poliéster
Esterilidad No estéril
Modelo Elástico en ambos extremos
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Velcro
Tipo de costura De una pieza
Clasificación de resistencia de corte Calibre 10
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones alimentarias.
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 500 mm