Descripción
- Guantes de un solo uso resistentes a las salpicaduras
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos. Mejorar agarre
- No contienen caucho natural
- Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
- Buena resistencia a las grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
- Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
- Salas con ambiente controlado
- Comidas preparadas
- Procesamiento de productos lácteos
- Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + I1:2009 y EN 374:2003 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Mostrar más |