Learn More
Ansell™ Guantes Splash de nitrilo azul VersaTouch™ Serie 92-465
Código de producto. 11717713 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
9,5/10
Desde 8,5 hasta 9
Tamaño de la unidad:
100 pares
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11717713 Desde 8,5 hasta 9 paquete de 100
11707713 6,5/7 paquete de 100
11727713 9,5/10 paquete de 100
15670924 7,5/8 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11717713 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92465090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan una resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC. Ansell Los guantes de nitrilo azul contra salpicaduras VersaTouchTM serie 92-465 están fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece excelentes propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
  • Guantes de un solo uso resistentes a las salpicaduras
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos. Mejorar agarre
  • No contienen caucho natural
  • Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
  • Buena resistencia a las grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC
  • Sin polvo
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
  • Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
  • Salas con ambiente controlado
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Servicio de cáterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + I1:2009 y EN 374:2003
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Desde 8,5 hasta 9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0,12 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 924659
Serie 92-465
Longitud (métrico) 240 mm