Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul proFood™ serie 87-305
Código de producto. 12667021 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 PR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12667021 9 12 PR
12647021 7 12 PR
12657021 8 12 PR
12677021 10 12 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12667021 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87305090BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Hechos de 100 % látex puro. Clorados en el interior para minimizar el riesgo de sufrir reacciones alérgicas
  • Fabricados con látex 100 % puro
Aplicaciones:
  • Procesamiento de aves de corral
  • Procesamiento de carne de cerdo y ternera
  • Procesamiento de pescado
  • Procesamiento de frutas y verduras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Modelo 87-305
Grosor (métrico) 0,4 mm
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes En zigzag
Material de revestimiento No flocado
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia líquida y mecánica
Serie 87-305