Learn More
Profluralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Profluralin |
| CAS | 26399-36-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 F3 N3 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Toluidine','N-(cyclopropylmethyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N-propyl- (8CI), N-(Cyclopropylmethyl)-2,6-dinitro-N-propyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine, B 4576, CG 10832, CGA 10832, ER 5461, N-Cyclopropylmethyl-N-propyl-4-trifluoromethyl-2,6-dinitroaniline, Pregard, Profluralin, SGA 10832, Tolban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16F3N3O4/c1-2-5-18(8-9-3-4-9)13-11(19(21)22)6-10(14(15,16)17)7-12(13)20(23)24/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCN(CC1CC1)c2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(ciclopropilmetil)-2,6-dinitro-N-propil-4-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 347.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.1093 |