Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Código de producto. 15372476 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
2 bloques isotérmicos de 384 pocillos
2 bloques isotérmicos de 96 pocillos
2 bloques Flat
3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuraciones de bloques Tamaño de la unidad
15372476 2 bloques Flat cada uno
15107105 3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas cada uno
15117105 96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas cada uno
15238656 2 bloques isotérmicos de 96 pocillos cada uno
15334853 2 bloques isotérmicos de 384 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15372476 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4484074
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Requires
Módulo base ProFlex para funcionamiento
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
  • Diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex
  • Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
PCR, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR ProFlex
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 8 placas OpenArray™ (3072 de orificio pasante), 16 chips de 20K
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Termociclador
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 1,6 °C/s (bloque)
Cantidad 1 unit
Peso 9,7 kg (21,4 lb.)
Configuraciones de bloques 2 bloques Flat