Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 3 x 32-well
Código de producto. 17163169 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17163169 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) cada uno
17153169 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17163169 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes the system plus plastics (either MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp TriFlex PCR Reaction Plates and MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Films).
  • Intercambie el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
  • Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
  • Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
  • Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
  • Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex, que son mejores que los de gradiente
  • Lengüetas laterales dobles fáciles de cortar para una separación sencilla en tres placas individuales de 32 pocillos
  • Con semifaldón para un fácil manejo y etiquetado
  • Volumen de trabajo estándar de 250 µl, con un volumen de pocillo máximo de 300 µl cuando se utiliza con una película adhesiva
  • Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
  • Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Sistema de PCR ProFlex de 3 x 32 pocillos
• Cinco placas de reacción MicroAmp Triflex y tres placas de reacción de PCR de 32 pocillos (100 placas en total)
• Dos películas adhesivas transparentes de 32 pocillos MicroAmp (100 cierres en total)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Tipo de producto Sistema PCR
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad de rampa máxima 6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra)
Descripción Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Cantidad 1 package
Peso 18,8 kg (41 lb.)
Configuraciones de bloques 3 bloques VeriFlex de 2 zonas de 32 pocillos