Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 1 x 96-well
Código de producto. 17183169 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17183169 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
17173169 Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17183169 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41185
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes a system plus plastics (MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp EnduraPlates and MicroAmp Clear Adhesive Films).
  • Intercambie el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
  • Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
  • Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
  • Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
  • Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex, que son mejores que los de gradiente
  • Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Sistema de PCR ProFlex de 1 x 96 pocillos
• Un juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Tipo de producto Sistema PCR
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad de rampa máxima 6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra)
Descripción Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Cantidad 1 package
Peso 18,8 kg (41 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas