Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de sistema de PCR ProFlex™ + plásticos, 2 x 384 pocillos, placas EnduraPlate
Código de producto. 17103179 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Package
Tamaño de la unidad:
cada uno
17103179 1 Package cada uno
1 options
Código de producto. 17103179
Marca: Applied Biosystems™ A41187
El sistema de PCR ProFlex™ Applied Biosystems™ junto con el paquete de plásticos con EnduraPlates combinan fiabilidad y rendimiento con características de configuración y control flexibles que se adaptan a sus necesidades de investigación.
  • Intercambie el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
  • Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
  • Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
  • Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
  • Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex, que son mejores que los de gradiente
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Sistema de PCR Proflex 2 x 384 pocillos
• Cinco placas de reacción ópticas transparentes de 384 pocillos MicroAmp EnduraPlate con código de barras (100 placas en total)
• Un juego de películas adhesivas transparentes MicroAmp (100 películas)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 768 tubos de 20 µl, 2 placas de 384 pocillos
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Tipo de producto Sistema PCR
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra)
Cantidad 1 Package
Peso 20,4 kg (45 lb.)
Configuraciones de bloques 2 bloques isotérmicos de 384 pocillos