Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de proflavina
Código de producto. 16617052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16617052 25 g 25 g
16607052 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16617052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952-23-8
Fórmula molecular C26H26Cl2N6O
Peso molecular (g/mol) 509.44
Número MDL MFCD00066867
Clave InChI APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Dicloruro de hidrato de dihidrógeno bis(acridina-3,6-diamina)
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Vector alfa PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Nombre del producto químico o material Proflavine hydrochloride
Punto de fusión 270°C
Color Marrón rojizo a naranja
Pérdida por secado ≤4 % (105°C, 1 hr)
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo De 13,6 a 15,0 % (CL) (titulación argentométrica)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Forma física Polvo