Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de proflavina
Código de producto. 16607052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16607052 5 g 5 g
16617052 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16607052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952-23-8
Fórmula molecular C26H26Cl2N6O
Peso molecular (g/mol) 509.44
Número MDL MFCD00066867
Clave InChI APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Dicloruro de hidrato de dihidrógeno bis(acridina-3,6-diamina)
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Vector alfa PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de proflavina
Punto de fusión 270°C
Color Marrón rojizo a naranja
Pérdida por secado ≤4 % (105°C, 1 hr)
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo De 13,6 a 15,0 % (CL) (titulación argentométrica)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Proflavine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proflavine monohydrochloride