Learn More
MedChemExpress Proflavine hemisulfate
Código de producto. 16488476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488476 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0883
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Proflavine hemisulfate, an acridine dye, is a known DNA intercalating agent. Anti-microbial agent.
Proflavine hemisulfate behaves as a pore blocker for Kir3.2. Proflavine hemisulfate is a potential lead compound for Kir3.2-associated neurological diseases.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1811-28-5
Peso molecular 258.29 g/mol
Sinónimo Proflavin hemisulfate ∣ 3,6-Diaminoacridine hemisulfate
Objetivo HBV
Solubilidad H2O : ≥ 5 mg/mL (19.36 mM)