Learn More
WTW™ Medidor de bolsillo ProfiLine™ pH/ION 3310
Description
- El pH 3310 es una elegante combinación de medidor portátil y registrador de datos, con intervalos de registro entre 1 s y 60 minutos
- El medidor incluye una memoria de datos integrada para 5000 entradas según GLP con un registrador controlado por intervalos
- Calibración sencilla de 1 a 5 puntos con temporizador de calibración para todas las tareas de medición y 22 juegos de tampones almacenados
- Los datos se pueden transmitir fácilmente a una computadora a través de USB interfaz
- La función CMC visualiza el intervalo de medición óptimo y, por lo tanto, admite mediciones correctas
- La pantalla gráfica con menús de texto claros permite una operación cómoda y segura
- Incluye el MultiLab™ Importador para capturar datos a través de Excel™
Specifications
Specifications
| Exactitud (mV) | ±0,3 mV/±1 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,005/±0,01/0,1 |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1 K |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Calibración | Calibración simple con 22 juegos de tampón almacenados |
| Puntos de calibración | De 1 a 5 puntos de calibración |
| Detalles de gestión de datos | Memoria de datos para 5000 entradas compatibles con GLP |
| Puntos de datos | Registrador de datos con intervalos entre 1 s y 60 minutos |
| Measurement Modes | pH/mV/temp |
| Intervalo (mV) | De -1250,0 a +1250 mV y de -2500 a +2500 mV |
| Show More |