Learn More
WTW™ Medidor de pH portátil pH 3310 ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10564724
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH portátil con kit
Medidores de pH portátiles
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10564724 Medidores de pH portátiles cada uno
10186573 Medidor de pH portátil con kit 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564724 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 2AA310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medidores portátiles, resistentes al agua y sólidos para la determinación de los parámetros pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad y BSB
El pH 3310 es una elegante combinación de medidor portátil y registrador de datos para todos aquellos que quieren almacenar series de medición automáticamente y seguir procesándolas en un ordenador. El medidor incluye una memoria de datos integrada para 5000 entradas según GLP con un registrador controlado por intervalos. Todos los datos se pueden mover cómodamente a un ordenador a mediante la interfaz USB. La función CMC visualiza el intervalo de medición óptimo y, por lo tanto, admite mediciones correctas. La pantalla gráfica con menús de texto claros permite el manejo cómodo y seguro del medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Registrador de datos e interfaz USB, breve manual de instrucciones, CD-ROM, pilas y cable
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) ±0,005
Intervalo (mV) De -1200 a 1200, de -2500 a 2500
Resolución (mV) ± 0,3, ± 1 mV
Calibration Points Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2, 3, 4 y 5, tampones DIN/NIST más 20 juegos de tampones adicionales
Tipo de pantalla LCD
Memoria Manual 500/5000 automático
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP66/67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 × 180 mm (An × Al)
Peso (métrico) 300 g
Garantía 3 años
Modelo pH 3310
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
Resolución Todos los valores ± 1 dígito
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Batería, tipo AA, NiMH
Tipo Medidores de pH portátiles
Duración de la batería 1000 h
Dimensiones (L x An) 80 mm de ancho
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 55 mm