Learn More
Medidor portátil de oxígeno disuelto ProfiLine™ Oxi 3205
Código de producto. 10268533
Cambiar vista
Click to view available options
Modos de calibración:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modos de calibración Tamaño de la unidad
10268533 1 cada uno
1 options
Código de producto. 10268533 Proveedor WTW N.º de proveedor 2BA101
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El medidor de oxígeno Oxi 3205 ProfiLine es un instrumento para el OD resistente y fácil de usar para mediciones rutinarias, con una pantalla gráfica retroiluminada. Para realizar mediciones difíciles en el campo y la planta, por ejemplo, análisis de agua
Especificaciones
  • Rango de temperatura: -5 a 105 °C
  • Precisión de temperatura: ±0,1 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1
  • Precisión de DO: ±0,5% del valor
  • Rango de OD: 0 a 90 mg/L
  • Resolución de DO: 0,01, 0,1 mg/L
  • Rango de saturación: 0 a 600%
  • Resolución de saturación: 1%
  • Rango de presión: 500 a 1100 mbar
  • Rango de salinidad: 0 a 35 ppt
  • Tipo de pantalla: LCD
  • Tipo de sonda: Galvánica
  • Duración de la batería: hasta 1000 horas.
  • Tipo de batería: NiMH recargable
  • Clasificación IP: IP 67
  • Dimensiones (Pr x An x Al): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Peso: 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor con maletín de transporte que incluye sonda de OD galvánica CellOx™ 325, solución de limpieza, electrolito, cabezales de membrana de intercambio, soporte, vaso de precipitados, manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
Para utilizar con (aplicación) Para realizar mediciones difíciles en el campo y la planta, por ejemplo, análisis de agua/aguas residuales, industria química/farmacéutica, etc.
Intervalo de presión De 500 a 1100 mbar
Modos de calibración 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad cETLus, CE, ISO 9001:2008
Clasificación IP IP-67
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH
Tipo de sonda Sonda de OD galvánica, CellOx 325
Intervalo (OD) De 0 a 90 mg/l
Intervalo (salinidad) De 0 a 35 ppt
Resolución (OD) 0,01, 0,1 mg/l
Intervalo de saturación Del 0 al 600 %
Resolución de saturación 1 %
Duración de la batería Hasta 1000 horas
Batería, tipo Recargable de NiMH
Tipo Medidor de oxígeno disuelto portátil
Anchura (métrico) 17,7 cm
Altura (métrico) 7,9 cm
Fondo (métrico) 5,7 cm
Exactitud (DO) ± 0,5 % del valor